Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
152.4 mm
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Feltstyrke:
100MHz
300MHz
400MHz
600MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Description
Includes
Tube and disposable cap
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifications
Specifications
| Camber (metrisk) | 51 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 152 μm |
| Længde (metrisk) | 152.4 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.9835±0.0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2 mm |
| Feltstyrke | 100MHz |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.40 mm |
| Model- | 405-PS-6-5 |