Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Click to view available options
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Feltstyrke:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Conditionnement:
Pakke med 5
Description
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Spécification
Spécification
| Camber (metrisk) | 51 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 76 μm |
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.9935±0.0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.413±0.13 mm |
| Feltstyrke | 200 MHz |
| Længde (engelsk) | 8 in. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.29 mm |
| Model- | 305-PS-8-5 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu