Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Feltstyrke:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,±9935 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,±4195 0,0065 mm |
| Feltstyrke | 500 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.29 mm |
| Model- | 328-PP-7-5 |