Få mere at vide
Bel-Art™ Plastramme til Switch-Grid™ Reagensrørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Reagensrørstativriste
Beskrivelse
- Hver stativramme inkluderer et sæt gitter i én størrelse. (Gittersæt i alternative størrelser kan købes separat).
- Gitter kan rumme reagensglas med en diameter på 10 mm til 30 mm (rør ikke inkluderet)
- Fem farvede kodede gitterindsatser
- Tre etagers stativ holder rørene sikkert på plads
- Gummifødder forhindrer stativer i at glide på bordpladen; sørge for sikker stabling under opbevaring
- Mere kompakt og billigere end at købe flere stativer til rør i forskellige størrelser.
- Nem at rengøre og sterilisere
- Kemikalie-resistent polyoxymethylen plast stativramme og gitre kan rengøres med mildt rengøringsmiddel, ethanol eller isopropylalkohol
- Kan autoklaveres ved 121 °C (250 °F)
- Overordnede mål for stativramme: L x B x H: 31,8 x 11,1 x 6,7 cm (12,5 x 4,38 x 2,63 in.)
Ordreinfo
Dette er kun rammen til Switch-Grid Reagensrørstativ. (Gittersæt skal købes separat - se F187451300, F187451600, F187452000, F187452500, F187453000.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Switch Grid Test Tube Rack |
| Oversigt | Ramme til Switch-Grid Reagensrørstativ |
| Array | 2 x 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Reagensrørstativriste |
| Materiale | Plast |
| Stillinger | 2 x 1 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |