Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Bottom Plug , MAS Rotor
Artikelnummer. 15388688
Skift visning
Type:
Rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15388688 Rotor Hver
1 options
Artikelnummer. 15388688 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designed for use with MAS Rotors. Wilmad™ Bottom Plug for 3.2 mm MAS Rotor features a Vespal composition and works with applications ranging in temperature from -30° to 70°C.
  • For 3.2mm Bruker™ MAS Probe
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker MAS Sonde (3,2 mm)
Type Rotor
Oversigt Bottom Plug
Materiale Vespel
Model- WP-602-3182
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +70 °C