Få mere at vide
Bel Art™ Kuvet stativ
Artikelnummer. 10256524 Shop alle SP Scienceware produkter
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Artikelnummer. 10256524
Brand: Bel Art™ F185160000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold skrøbelige spektrofotometerkuvetter i dette sikkerhedsstativ.
  • Disse to-lags stativer understøtter kuvetter med et minimum af fysisk kontakt, hvilket i høj grad reducerer risikoen for skader
  • Kun hjørnerne af kuvetterne rører ved stativerne
  • Plads til 12 kuvetter med 10 mm lysbane
  • Vil ikke ridse kvartskuvetter
  • Vælg autoklaverbar eller ikke autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Kuvet stativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gennemskinnelig
Holder Lysvejskuvetter (10 mm), Lysvejskuvetter (12 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 12
Form Firkant
Stabelbar Nej
Til brug med (udstyr) Kuvetter
Dimensioner (L x B x H) 4,6 x 4,2 x 4,3 tommer. (11,7 x 10,8 x 11,1 cm)
Længde (metrisk) 11.7 cm
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Højde (metrisk) 11.1 cm
Højde (engelsk) 4,3 tommer