Få mere at vide
Bel-Art™ Buchner-tragte med bordplade
Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Tragt med fast plade med grov porøsitet (24 tommer)
Tragt med medium porøsitet fast plade (24 tommer)
Beskrivelse
- Aftageligt slangeforsynet stik accepterer 12,7 mm (0,50 in.) ID-rør og gevind i 0,75 tommer. NPT prop på tragten
- Fast eller aftagelig Fritware™ Porøse filterplader understøttet af et gitter med flere ringer, HDPE, 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, med en ikke-porøs ring i periferien af pladen, som forsegler filterpapir, når det bruges
- Fritware Porøse filterplader fås i to porøsiteter (medium og grov), medium er 45 til 90 mikron, mens den grove er 90 til 130 mikron brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
- Faste eller aftagelige perforerede filterplader er lavet af 4,8 mm (0,1875 in.) tyk HDPE med 4,8 mm (0,1875 tommer) perforeringer på 11 mm (0,4375 in.) centre
- Perforerede filterplader fås i to versioner (fast eller aftagelig), fastgjort til grovfiltrering eller brug med et klud- eller papirfilter, aftagelige til brug ved genvinding af ædelmetaller, brugstemperaturområde maksimalt 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
- Kant til plade: 8 tommer. (20,3 cm)
- Brug tragtspartelen (F36820-0118) til hurtigt og effektivt at udglatte sprækker, der opstår under filtreringsprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 61 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 74 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Højde (metrisk) | 330 mm |
| Oversigt | Tragt med medium porøsitet fast plade (24 tommer) |
| Inkluderer | Tragt med medium porøsitet fast plade (24 tommer) |
| Porøsitet | Medium |
| Produkttype | Buchner-tragt |