Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Etikettapedispenser med skriveplatform
Artikelnummer. 11397154
Skift visning
Holder:
Tape op til 25 mm (1 in.) W
Artikelnummer. Holder
11397154 Tape op til 25 mm (1 in.) W
1 options
Artikelnummer. 11397154 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H134610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 DKK
    716.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.84 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Holder og udløser tape, der er skåret efter brugerspecifikation, så der kan laves tilpassede stick-on labels
  • Skriveplatformen rummer både venstre- og højrehåndede brugere til etiketteringstape før dispensering
  • Den epoxycoatede stålplatform har fingerhuller til at løsne tapen og en afskåret kant til brug med én hånd
  • En vægtet base med skridsikre puder forhindrer glidning eller løft
  • De 3 tommer. (7,6 cm) kerne passer til standard taperuller op til 1 tommer. (25 mm) bred og accepterer taperuller med en maksimal diameter på 5,25 tommer. (13,3 cm)
  • Basismål: 8,38 x 3,38 x 3,75 tommer. (21,3 x 8,7 x 9,5 cm) med en 4 x 6 tommer. (10,2 x 15,2 cm) platform
  • Accepterer F13463-serien tape i både 40 yard og 60 yard ruller, tape medfølger ikke
Ordreinfo
Forsendelsesvægt 1,8 kg (4 lb).
Tekniske data
Produkttype Etikettape dispenser
Farve Beige
Længde (metrisk) 21.3 cm
Bredde (metrisk) 8.7 cm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Holder Tape op til 25 mm (1 in.) W
Materiale Epoxybelagt stål
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Åbn Top
Til brug med (applikation) Dispenseren er designet til etiketfremstilling med én hånd og leveres med en vægtet bund med skridsikre puder for at undgå at glide eller løfte, til brug med Write-On etiketbånd