Få mere at vide
Bel Art™ Tråd Blykolbe med Vikem™ Belægning
Artikelnummer. 12363946 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,64 cm
0,8 cm
Vægt (engelsk):
0,25 pund
0,38 pund
Vægt (metrisk):
114 g
176 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12363946
Brand: Bel Art™ F183240000
Trådblyvægte spoler sig op i en spiral, spiral, kegle eller en hvilken som helst uregelmæssig form for at stabilisere kar i et vandbad.
  • Kan vikles rundt om kolber, skrues gennem håndtag eller løkkes rundt om flaskehalse
  • Belagt med kemikaliebestandig rød Vikem vinyl
  • De 30 cm (12 tommer) længde og fleksibilitet gør disse vægte meget alsidige
Tekniske data
Produkttype Blyring kolbe vægt
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Holder Kolber (assorterede størrelser)
Materiale Vinylbelagt bly
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Hylder None
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kolber
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 20 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0,64 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Vægt (engelsk) 0,25 pund
Vægt (metrisk) 114 g