Få mere at vide
Bel Art™ Tråd Blykolbe med Vikem™ Belægning
Artikelnummer. 11727894
Skift visning
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,64 cm
0,8 cm
Vægt (engelsk):
0,25 pund
0,38 pund
Vægt (metrisk):
114 g
176 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Ydre Diameter (metrisk) Udvendig Vægt (engelsk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
11727894 0,31 tommer. 0,8 cm 0,38 pund 176 g -
12373946 0,31 tommer. 0,8 cm 0,38 pund 176 g Hver
12363946 0,25 tommer 0,64 cm 0,25 pund 114 g Pakke med 5
11397174 0,25 tommer 0,64 cm 0,25 pund 114 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11727894 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F183240001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 DKK
    287.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.20 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Trådblyvægte spoler sig op i en spiral, spiral, kegle eller en hvilken som helst uregelmæssig form for at stabilisere kar i et vandbad.
  • Kan vikles rundt om kolber, skrues gennem håndtag eller løkkes rundt om flaskehalse
  • Belagt med kemikaliebestandig rød Vikem vinyl
  • De 30 cm (12 tommer) længde og fleksibilitet gør disse vægte meget alsidige
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Holder Kolber (assorterede størrelser)
Materiale Vinylbelagt bly
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kolber
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 30 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0,8 cm
Vægt (engelsk) 0,38 pund
Vægt (metrisk) 176 g
Produkttype Blyring kolbe vægt
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Hylder None
Højde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) 20 mm