Få mere at vide
Bel-Art™ Wet Surface Pen
Artikelnummer. 10722694 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
10722694 Hver
1 options
Artikelnummer. 10722694 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133820000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alsidig pen skriver tydeligt på våde, fedtede og andre overflader, der er svære at markere
  • Til brug under vand, på hovedet og i hårde temperaturer
  • Skriver på tørt papir som standard kuglepen
  • Fremragende til markering af spalter på Southern, Northern og Western blots eller til markering af justeringsprikker på blotting-filtre placeret over agarplader indeholdende bakteriekolonier eller fagplakker
  • Marker baner på våde blots, før du skærer filteret i strimler, der skal inkuberes separat med forskellige antisera eller prober
  • Kan også bruges til at rette eller skrive på våde etiketter, der blev opbevaret i et vandbad, i flydende nitrogen eller i en fryser ved -20 C (-°4 °F)
  • Yderst anvendelig til mærkning af filtre under behandling af undervandsbaserede buffere
  • Praktisk og pålidelig til skrivning på lodrette flader
Ordreinfo
Kompatibel med Bel-Art Scienceware Økonomi Write-on™ Etikettape-dispenser Vægmonteringsadapter (fabrikantnr. 13473-0001), sælges separat.
Tekniske data
Tip stil Rollerball
Produkttype Wet Surface Pen
Farve Sort
Til brug med (applikation) Anvendelser omfatter ændring af oplysninger på våde etiketter, uanset om det er fra flydende nitrogen i vandbad eller en fryser. Marker sprækker på våde sydlige, nordlige og vestlige klatter
Mængde Hver