Få mere at vide
Bel-Art™ Vaskeflaskeholder
Artikelnummer. 10411935
Skift visning
Holder:
Flasker (250 eller 500 ml)
Artikelnummer. Holder
10411935 Flasker (250 eller 500 ml)
1 options
Artikelnummer. 10411935 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    298.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.44 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Transporterer op til 6 vaskeflasker. Bel-Art™ Wash Bottle Carrier tilbyder sikker, bekvem, let transport, der er robust og let.
  • Sikkert håndtag giver både komfort og kontrol
  • Kemisk resistent autoklaverbar ved 121 ºC (250 ºF)
  • Indeholder 250 ml (8 oz.) eller 500 ml (16 oz.) flasker
Ordreinfo
Dimensioner med håndtag, 11,25 L x 7,63 W x 8,86 in. H (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Flasker (250 eller 500 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 6
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 11,25 x 7,62 x 8,87 tommer. (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Længde (metrisk) 28.6 cm
Længde (engelsk) 11,25''
Bredde (engelsk) 7,62 tommer.
Højde (engelsk) 8,87 tommer.
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 74 mm
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 22.5 cm
Array 3 x 2
Bredde (metrisk) 19.4 cm