Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vortexer vedhæftning til mikrocentrifugerør
Beskrivelse
- Rørets indhold blandes ved at holde skaftet mod gummipuden på en vortexer
- Lavet af polypropylen med 6-1/2 in. (165 mm) Delrin skaft og en 1 tommer. (25,4 mm) diameter kuglehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Centrifuge Ware |
| Materiale | polypropylen, Delrin |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifugerør |
| Længde (metrisk) | 16.5 cm |