Få mere at vide
Bel-Art™ Vinylbelagte blyringe
Artikelnummer. 11357174
Skift visning
Højde (metrisk):
12,5 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11357174 12,5 mm
1 options
Artikelnummer. 11357174 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F183070003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    177.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.56 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Stabiliserer dyre glasvarer. Bel-Art™ Vinylbelagte blyringe ridser ikke kolber.
Stabiliserer dyre glasvarer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vinylbelagte blyringe ridser ikke kolber.
  • Den lyse røde vinylbelægning er kemikaliebestandig og ridser ikke kolber
  • Rund, lukket ring
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar rød
Holder Rundbundet kolbe (10 ml)
Materiale Vinylbelagt bly
Stillinger 1
Form Ring
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml Erlenmeyer-stil ligehalsede kolber
Længde (metrisk) 51 mm
Diameter (engelsk) Indre 0,74 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 2''
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 cm
Vægt (engelsk) 0.36 lb.
Vægt (metrisk) 165 g
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 1.89 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 12,5 mm
Bredde (metrisk) 51 mm