Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Mikroskopdæksler
Artikelnummer. p-3207408 Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
L
Artikelnummer. 15205428
Brand: Bel-Art™ F243030000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Microscope Covers er gennemsigtige vinylcovers, der beskytter mikroskoper, vægte og andre instrumenter mod støv og spild. Fås i flere størrelser.
  • Dækselet glider over instrumentet, når det ikke er i brug
  • Fås i standardstørrelser
  • Størrelser (bund x top x højde): Stor størrelse: 16 x 11 x 18 tommer. (41 x 28 x 46 cm) og ekstra stor størrelse: 19 x 15 x 22 tommer. (46 x 38 x 59 cm)
Tekniske data
Type Mikroskopdæksel
Dimensioner (L x B x H) 16 x 11 x 18 tommer. (41 x 28 x 46 cm)
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 46 cm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 41 cm
Materiale Gennemsigtig vinyl
Størrelse L
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 28 cm