Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Mikroskopdæksler
Beskrivelse
- Dækselet glider over instrumentet, når det ikke er i brug
- Fås i standardstørrelser
- Størrelser (bund x top x højde): Stor størrelse: 16 x 11 x 18 tommer. (41 x 28 x 46 cm) og ekstra stor størrelse: 19 x 15 x 22 tommer. (46 x 38 x 59 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroskopdæksel |
| Dimensioner (L x B x H) | 16 x 11 x 18 tommer. (41 x 28 x 46 cm) |
| Højde (engelsk) | 18 tommer |
| Højde (metrisk) | 46 cm |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Materiale | Gennemsigtig vinyl |
| Størrelse | Brede |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28 cm |