Få mere at vide
Bel-Art™ Vibrasorb™ Økonomi Vibrationsdæmpende montering
Artikelnummer. 11822742
Skift visning
Bredde (metrisk):
27.5 cm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
11822742 27.5 cm
1 options
Artikelnummer. 11822742 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F183850000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5150.00 DKK
    3543.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1606.36 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Lette optimal brug og hjælpe med at beskytte elektromekanisk og optisk udstyr mod overdreven slid og endda strukturelle skader, der kan være forårsaget af eksponering for vibrationer
  • Absorberer vibrationer ned til 13Hz med maksimal belastning på 16 kg (35 lb.)
  • Fire Vibro-Sorber™ puder og neoprenfødder understøtter disse 64 mm (2,5 tommer) tykke platforme
  • Høj slagfast polystyren skal
  • Glat, skridsikker arbejdsflade i neopren; tørres let af
  • Platformareal: 34 x 27,5 cm (13,5 x 11 tommer)
  • Maksimal bærevægt for effektiv vibrationsdæmpning: 11 kg (24lb)
Tekniske data
Produkttype Vibrationsdæmpende montering
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 34 cm
Bredde (metrisk) 27.5 cm