Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vial, Bottle and Tube Rack
Artikelnummer. 15585604
Skift visning
Holder:
Beholdere (28 til 32 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder unitSize
15585604 Beholdere (28 til 32 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15585604 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H189210000
Compact, sturdy vial, bottle and tube rack holds dropping bottles, vials, scintillation vials and other containers.
  • 12-well rack has 4 wells with open fronts for complete viewing of contents
  • 33mm diameter wells hold containers from 28-32mm
  • Stable, heavy duty polypropylene construction
  • Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
  • Ideal for class or lab
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Holder Beholdere (28 til 32 mm)
Materiale Polypropylene
Stillinger 12
Til brug med (applikation) Holding dropping bottles, vials, scintillation vials and other containers.
Temperaturområde (metrisk). 250°F
Dimensioner (L x B x H) 26.7 x 10.2 x 5.3cm (10.5 x 4 x 2.125 in.)
Længde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 10.5 in.
Bredde (engelsk) 4 in.
Højde (engelsk) 2.125 in.
Diameter (metrisk) Brønd 33 mm
Produkttype Rack
Højde (metrisk) 5.3 cm
Array 2 x 6
Bredde (metrisk) 10.2 cm