Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vernier Kalipere med dobbeltskalaer til 150 mm
Artikelnummer. 10478463
Artikelnummer. 10478463 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H134150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    577.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.20 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Vernier calipre kan bruges til at måle indvendige og udvendige dimensioner med største præcision.
  • Præcise målinger kan foretages med den finjusterende tommelfingerrulle, og læseskalaer skaber ingen parallakse
  • Parallelle kæber er 1,55 tommer. (40 mm) dyb
  • Indvendige kæber og rund plaststangdybdemåler giver merværdi
  • Øvre skala: 150 mm med 0,1 mm underinddelinger; lavere skala: 6 tommer med 0,005 tommer underinddelinger
  • Støbt i stift plast; vil ikke ridse som metal
  • Ikke-ledende, korrosionsbestandig og let
Tekniske data
Produkttype Kaliber, Vernier
Materiale Polymer plast