Få mere at vide
Bel-Art™ Varipet™ Pipettør
Shop alle SP Scienceware produkter
Kompatible tips:
Luer Lock spids
Beskrivelse
- Håndtag af polypropylen for at tillade langvarig brug uden at blive træt.
- PTFE-stempel sikrer jævn, ensartet drift ved gentagne opgaver.
- Dispenseringsvolumen kan justeres ved at dreje på knappen i bunden af enheden.
- Nøjagtighed er± 0,5 %.
- Teflon™ Tip.
- Med kemisk resistens, fordi væskerne kun kommer i kontakt med borosilikatglasset og Teflon .
- Leveres med Luer lock-beslag i forkromet stål, komplet med aftagelig kanyle til almindelig brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,5 % |
| Kompatible tips | Luer Lock spids |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Mikroplade |
| Greb Type | 2-ring håndtag |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | Vari-pet |
| Show More |