Få mere at vide
Bel-Art™ Varipet™ Pipettør
Artikelnummer. 10374415 Shop alle SP Scienceware produkter
Kompatible tips:
Luer Lock spids
Artikelnummer. 10374415
Brand: Bel-Art™ F378951100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvfyldende pipetteringshjælp designet til hurtighed, lethed og bekvemmelighed i en pålidelig dispenser med positiv forskydning
  • Håndtag af polypropylen for at tillade langvarig brug uden at blive træt.
  • PTFE-stempel sikrer jævn, ensartet drift ved gentagne opgaver.
  • Dispenseringsvolumen kan justeres ved at dreje på knappen i bunden af enheden.
  • Nøjagtighed er± 0,5 %.
  • Teflon™ Tip.
  • Med kemisk resistens, fordi væskerne kun kommer i kontakt med borosilikatglasset og Teflon .
  • Leveres med Luer lock-beslag i forkromet stål, komplet med aftagelig kanyle til almindelig brug.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,5 %
Kompatible tips Luer Lock spids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med Mikroplade
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 10 mL
Inkluderer Polypropylenhåndtag, PTFE-stempel, borosilikatglassprøjte, Luer-lock fitting af forkromet stål
Inkrementer 0.2 mL