Indeholder
500 ml polypropylen filtreringskolbe, Vikem™ prop og PVC-rør til at forbinde til vakuumkilden.
Kuvetvaskeapparat renser uden at beskadige
- Nem at bruge renere forbindes til enhver støvsugerkilde
- Fyld delvist tragten med rengøringsopløsning, og tryk den åbne ende af cellen (eller røret eller hætteglasset) mod den bløde gummiforsegling for at tvinge rengøringsopløsningen til at sprøjte ind i cellen
- Brugte væsker opsamles i kolben til genbrug
- Fortsat tryk mod celle skaber luftstrøm til tørring
- Brug acetone som sidste vask før tørring for at hjælpe med at fjerne alle vanddråber
- Minimum kuvet, rør eller hætteglas OD skal være 9 mm for at danne forsegling over sprøjtedysen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Produkttype | Glasvaskeskive |
| Inkluderer | 500 ml polypropylen vakuumkolbe, Vikem™ vinylprop og PVC-rør til at forbinde til vakuumkilden |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |