Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vacuum Pressure Indicator
Artikelnummer. 11824792
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Passer til den koniske ende af stophanen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11824792 Passer til den koniske ende af stophanen Hver
1 options
Artikelnummer. 11824792 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H420420000
Indicates if desiccator is under vacuum.
  • Thermoplastic elastomer collapses with negative vacuum pressure in desiccator and expands when vacuum is absent
  • Fits onto tapered end of stopcock
Tekniske data
Produkttype Vacuum Pressure Indicator
Til brug med (applikation) Thermoplastic elastomer bellows collapses when under negative pressure (vacuum), expands when under ambient atmospheric pressure, indicates the desiccator vacuum
Til brug med (udstyr) Passer til den koniske ende af stophanen