Få mere at vide
Bel-Art™ Vaccu-Pette 96-brønds-format pipetteringsenhed, autoklaverbar
Artikelnummer. 10702752
Skift visning
Volumen (metrisk):
30 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10702752 30 ml
1 options
Artikelnummer. 10702752 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378760001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    415.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.29 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Kræver
30mL eller større steril engangssprøjte
Aspirer eller dispenser 96 brønde på mindre end 10 sekunder, hvilket fremskynder gentagen vask, dispensering eller aspiration af brønde ved at arbejde samtidigt.
  • Til samtidig udskiftning af medier eller tilsætning/fjernelse af reagenser fra en 96-brønds plade
  • Tilslut blot en engangsplastiksprøjte og træk stemplet ud for at overføre væske
  • Fremstillet af gennemsigtigt plastmateriale, den har vakuumudgang i den ene ende, og en kort længde på 3,2 mm ID-slange leveres til sprøjteforbindelse
  • Autoklaverbar/genanvendelig model er støbt af polycarbonat; skal steriliseres ved autoklavering ved højst 121 °C i 20 minutter ved 15 psi før brug for at undgå kontaminering
  • Kan ikke gassteriliseres på grund af muligheden for resterende indesluttede gasser
  • Kræver en 30 ml eller større steril engangssprøjte (medfølger ikke)
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med 96-brønds plader
Greb Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat
Model- Vaccu-pette
Antal kanaler 96
Produktlinje SP Scienceware Vaccu-Pette
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 30 ml
Dimensioner (L x B x H) 12,7 x 8,6 x 3,7 cm (5 x 3,38 x 1,44 tommer)