Få mere at vide
Bel-Art™ Slangeklemme, mellemklasse
Artikelnummer. 11753177 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Neutral
Artikelnummer. 11753177
Brand: Bel-Art™ F182280000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vil ikke forvrænge, ruste eller korrodere
  • Acetal plastikslangeklemmer fås i tre størrelser for den bedste slangepasning
  • Autoklaverbar
Mellemklasseklemme:
  • Med 15 klemmepositioner til flowkontrol
  • Passer til rør med 1/8 til 7/16 tommer. (3,2 til 11 mm) OD
Maxi klemme:
  • Med 12 klemmepositioner til flowkontrol
  • Passer til rør med op til 3/4 tommer. (19 mm) OD
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 12 Pk.
Type Rørklemme
Materiale Acetal plast
Til brug med (udstyr) Rør
Diameter (engelsk) Indvendig 0,75 tommer
Længde (engelsk) 2,31 tommer.
Længde (engelsk) Åbning 0,12 til 0,43 tommer.
Længde (metrisk) 5.867 cm
Længde (metrisk) åbning 0,3 til 1,09 cm
Farve Neutral
Kæbe type Vinklet
Diameter (metrisk) indvendig 1.9 cm