Få mere at vide
Bel-Art™ Rørklemmer, Maxi Clamp
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) åbning:
0,3 til 1,09 cm
Beskrivelse
Inkluderer 12-positions skraldekontrol fra fuld åben til fuldstændig lukning. Bel Art™ SP Scienceware™ Rørklemmer: Maxi vil ikke forvrænge, ruste eller korrodere.
Maxi klemme:
- Acetal plast slangeklemmer
- Autoklaverbar
- Med 12 klemmepositioner til flowkontrol (12-positions skraldekontrol fra fuld åben til fuldstændig lukning)
- Passer til rør med op til 3/4 tommer. (19 mm) OD
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 6 |
| Type | Rørklemme, Maxi |
| Materiale | Acetal plast |
| Til brug med (udstyr) | Rør |
| Længde (engelsk) Åbning | 0,12 til 0,43 tommer. |
| Længde (metrisk) åbning | 0,3 til 1,09 cm |
| Størrelse (engelsk) Grip | ODRange: op til 3/4 tommer. |
| Farve | Neutral |
| Kæbe type | Vinklet |
| Vis mere |