Få mere at vide
Bel-Art™ Udløsersprøjte, 53 mm adapter
Artikelnummer. 13432519
Skift visning
Mængde:
2/Pk.
Artikelnummer. Mængde
13432519 2/Pk.
1 options
Artikelnummer. 13432519 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 DKK
    212.24 DKK / Pakke med 2
    Spare 41.76 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Aftrækssprøjter med adaptere passer til evt Bel-Art flaske med en let at fylde, 53 mm bred lukning. De tilbyder bekvem, justerbar spraydispensering af en lang række kemikalier, herunder blegemiddel, ethanol, maskinolie og vand.
  • Sprøjten, der er enkel at installere, er perfekt til OSHA-kompatibel 16 oz. og 32 oz. Bel-Art™ ikke-ventilerede, bredmundede skylleflasker (serie 11716 og 11732).
  • Fjederpumpe i rustfrit stål i udløsersprøjten korroderer ikke ved gentagen udsættelse for 10 % blegemiddeldesinfektionsopløsning.
  • Fremstillet af slidstærkt, kemikaliebestandigt polypropylen.
  • Sprøjte uden adapter passer til de fleste flasker med 28 mm åbning.
  • Sprøjte med adapter tilføjer ca. 5,5 tommer højde til en flaske.
  • Kommer i pakke med 2.
  • Flaske medfølger ikke.
Ordreinfo
Flasker sælges separat.
Tekniske data
Farve Hvid, Grå
Inkluderer 53 mm adapter, fjederpumpe i rustfrit stål. Flaske medfølger ikke.
Materiale Polypropylen
Mængde 2/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Bred, gevind
Højde (metrisk) 139.7 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Længde (engelsk) 12 tommer
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Kemisk etiket Tom
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Lukketype Gevind
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udløsersprøjtehoved