Få mere at vide
Bel Art™ Almindelige bakker uden vandhaner
Artikelnummer. 15930851
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
18 x 22 x 4 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
15930851 18 x 22 x 4 tommer.
1 options
Artikelnummer. 15930851 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F162720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    761.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 488.87 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Robust, langtidsholdbar og korrosionsbestandig plast
  • Alle bakker har tunge vægge og brede topflanger
  • Støbt af lavdensitets polyethylen
  • Tåler temperaturer op til 77 °C (171 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 26055 cm3
Dimensioner (L x B x H) 18 x 22 x 4 tommer.
Farve Neutral
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Polyethylen
Type Opsamlingsbakke
Bredde (metrisk) 55.9 cm
Længde (engelsk) 18 tommer
Højde (engelsk) 4 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 22 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres