Få mere at vide
Bel-Art™ Transpette™ Otte Kanal Transfer Pipettor
Artikelnummer. 11844160 Shop alle SP Scienceware produkter
Sterilitet:
Non-sterile
Steril
Materiale:
Polyethylen
Polypropylene
Emballagetype:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11844160
Brand: Bel-Art™ F378730000
Til vask af plader, fodring og supernatantspiration fra mikrobrøndsplader
  • 8-Channel with 600μL capacity per channel
  • Made of translucent plastic
  • Discard after hot radioactive uses to avoid radiation contamination of expensive liquid handling devices
  • Non-autoclavable
  • Available with sterile and non-sterile options
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For washing plates, feeding, and supernatant aspiration from microwell plates
Mængde 25/Pk.
Emballagetype Bulk
Farve Natural
Volumen (metrisk) 600 μL
Længde (metrisk) 180 mm
Type Transfer Pipet
Engangs Single-use