Få mere at vide
Bel-Art™ Transpette™ Otte Kanal Transfer Pipettor
Shop alle SP Scienceware produkter
Sterilitet:
Non-sterile
Steril
Materiale:
Polyethylen
Polypropylene
Emballagetype:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Til vask af plader, fodring og supernatantspiration fra mikrobrøndsplader
- 8-Channel med 600 μL kapacitet pr. kanal
- Fremstillet af gennemskinnelig plast
- Kassér efter varme radioaktive anvendelser for at undgå strålingsforurening af dyre væskehåndteringsanordninger
- Ikke autoklaverbar
- Fås med sterile og ikke-sterile muligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vask af plader, fodring og supernatantspiration fra mikrobrøndsplader |
| Mængde | 100/Cs. |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) | 600μ L |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Type | Overførselspipet |
| Engangs | Engangsbrug |