Få mere at vide
Bel-Art™ Tre Zone Pulver Sampler
Artikelnummer. 11336354
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11336354 9 ml
1 options
Artikelnummer. 11336354 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H378290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    2017.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.09 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Til korrekt prøveudtagning af pulvere, pellets og andre sprøde materialer, som kan blive uhomogene i poser
  • Håndtaget drejes for at lukke prøvecellerne, og stålspidsen indsættes gennem posens væg
  • Når prøveudtageren er dybt nok til at dække de tre celler, tillader en halv omgang af håndtaget prøverne at komme ind
  • Håndtaget føres derefter tilbage til den oprindelige position; Prøveudtageren fjernes, og de tre prøver overføres til beholdere til analyse
  • Lavet af 1,9 cm (0,75 tommer) diameter anodiseret aluminium med en skarp spids af rustfrit stål
  • Tre porte 7,6 cm (3 tommer) bortset; Portene er 7,6 cm (3 tommer) lang x 1c m (0,39 tommer) bred med et volumen på 9 ml
  • Afstanden fra punktet til den første port er 4,3 cm (1,75 in.)
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Aluminium
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Type T-form
Tip Type Skarpt, fint
Kapacitet (engelsk) 9 cc
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Til brug med (applikation) Prøv ikke homogene pulvere, pellets og andet sprødt materiale
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 56 cm