Få mere at vide
Bel-Art™ Tre-i-én reservoir
Product Code. 12942580
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Product Code. Kapacitet (metrisk)
12942580 60 mL
1 options
Product Code. 12942580 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F378820000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    515.06 DKK / Pakke med 10
    Spare 6.94 DKK
    1% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Optimeret til brug ved fyldning af flerrørsblokke eller mikrobrøndsplader, dette tosidede polypropylenreservoir er tre reservoirer i ét
  • Et gradueret enkelt reagensbeholder med gradueringer på 10, 25, 40 og 50 ml
  • Bagsiden har et reservoir med 8 separate 5mL (maks. kapacitet) reagenskanaler og et reservoir med 12 separate 5mL (maks. kapacitet) reagenskanaler
  • Hvert rum i multi-kanal reservoirerne er nummereret til reagensidentifikation
  • Velegnet til brug med alle mærker af flerkanalspipetter
  • Autoklaverbar og genanvendelig
Specifications
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Pipettering Reservoir
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Emballage Taske
Mængde 21
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanaler 8 og 12
Engangs Genanvendelig
Bund form V-bund