Få mere at vide
Bel-Art™ Thistle Tube
Artikelnummer. 30193463
Skift visning
Længde (metrisk) stilk:
6,4 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) stilk
30193463 6,4 mm
1 options
Artikelnummer. 30193463 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F147510000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    429.65 DKK / Pakke med 12
    Spare 260.35 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Gør det nemt at tilføje til bureter og smalle halsbeholdere
  • Det udvidede top-tistelrør er lavet af polypropylen, som er kemikalieresistent, ubrydeligt og sikkert
  • Dimensionerne er 27 mm (0,69 tommer) identifikationstop med en 41 mm (0,53 tommer) overdiameter-udvider
  • Damp-autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Pakke på 12
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 41 mm overdiameter, 27 mm identifikation.
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 33 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Oversigt Tidslerør (Pakke med 12)
Inkluderer Tidslerør (Pakke med 12)
Længde (metrisk) stilk 6,4 mm
Produkttype Thistle Tube Funnel