Få mere at vide
Bel-Art™ Termometer holder
Artikelnummer. 11347174
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
11347174 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 11347174 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F182410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 DKK
    155.13 DKK / Pakke med 3
    Spare 1.87 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brugervenlige polypropylenclips holder termometre og sonder fra 3,2 til 11 mm i diameter sikkert på plads
  • Passer på kanten af bægerglas eller kander op til 1/4 tomme tykke
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sikker og nem aflæsning af termometre
Materiale Polypropylen
Produkttype Termometer holder
Til brug med (udstyr) 3 til 10,9 mm (0,12 til 0,43 tommer) termometre