Få mere at vide
Bel Art™ Reagensglaskurve med låg
Artikelnummer. p-2381028 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5,18 x 4 tommer. (12,7 x 13,1 x 10,1 cm)
Artikelnummer. 10114194
Brand: Bel Art™ F187370010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til at dyppe, transportere og opbevare reagensglas.
  • Polypropylen
  • Kan bruges til transport af små forsøgsdyr
Tekniske data
Produkttype Kurv til reagensglas
Array 1 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Reagensglas
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Størrelse 5 x 4 x 4 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5,18 x 4 tommer. (12,7 x 13,1 x 10,1 cm)
Længde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 13.1 cm
Bredde (engelsk) 5,18 tommer.
Højde (metrisk) 10.1 cm
Højde (engelsk) 4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 101.6 mm