Få mere at vide
Bel-Art™ Techni-Dome™ 360 handskekammer
Artikelnummer. 11991681
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Materiale
11991681 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 11991681 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F500300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8255.00 DKK
    6559.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 1695.08 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Bel-Art™ Techni-Dome™ 360 Glove Chamber tilbyder generøs indvendigt arbejdsområde med et lille fodaftryk, der bevarer bordpladepladsen.
  • For at bruge handskekammeret skal du blot åbne den øverste halvdel, placere materialer på den medfølgende platform og lukke enheden. Når den ikke er i brug, lægger den øverste halvdel sig ind i bunden for praktisk opbevaring.
  • Fremstillet af klar polycarbonatkonstruktion, som giver mulighed for uhindret visning fra enhver vinkel
  • Indstøbte håndtag og lav vægt tilbyder bærbarhed, hvilket gør enheden velegnet til brug i marken
  • Høj slagstyrke og ridsefast overflade giver en lang levetid
  • Glat, halvkugleformet indre er let at rengøre
  • Indstøbte håndtag og dets lette 5 kg (11 lb.) vægt tilbyder bærbarhed; velegnet til markbrug
  • Gasåbninger på top og bund og en medfølgende stophane med prop kan bruges til at rense handskerummet med nitrogen eller andre gasser for at skabe en kontrolleret atmosfære
  • To 6'' cirkulære handskeporte accepterer alle standardhandsker til handskerum, der er designet til at passe til åbninger med en diameter på 6''; handsker (H50029-0000) og klemringe (H50029-0200) medfølger ikke
  • Samlet volumen: 65L (4000 cu. in.)
  • Samlede dimensioner: 60W x 60H cm (22 x 22 tommer)
  • Samlet volumen: 4000 cu. i. (65L)
  • Samlet B x H: 22 x 22 tommer. (60 x 60 cm)
  • Vægt: 11 lb. (5 kg)
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Materiale Polycarbonat
Højde (engelsk) 22 tommer
Højde (metrisk) 60 cm
Model- Techni-Dome 360
Volumen (engelsk) 17,17 gal.
Volumen (metrisk) 65 L
Bredde (engelsk) 22 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm