Få mere at vide
Bel-Art™ Tech kuglepenne
Artikelnummer. p-3273257 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10366992
Brand: Bel-Art™ F133840001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftige engangspenne med blød spids fås i syv farver og kan skrives på glas, metal, keramik, plastik, papir og meget mere.
  • Oliebaseret markeringsmaling modstår vask, vejrlig, milde syrer og baser
  • Betjenes inden for temperaturområdet på -46™ til +65 °C (-50° til +150 °F)
  • Tåler autoklavering 121 °C (250 °F)
  • Mærket er cirka 1 mm (0,040 in.) bred
Tekniske data
Tip stil Blød spids
Produkttype Teknisk pen
Farve Sort
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Snap cap
Til brug med (applikation) Skriver på glas, metal, keramik, plast, papir osv
Temperaturområde (engelsk). -50 °F til +150 °F
Temperaturområde (metrisk). -46 °C til +65 °C
Mængde Hver
Bredde (metrisk) linje 1 mm