Få mere at vide
Bel-Art™ Tech kuglepenne
Artikelnummer. 11362724 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11362724
Brand: Bel-Art™ F133840003
Kraftige engangspenne med blød spids fås i syv farver og kan skrives på glas, metal, keramik, plastik, papir og meget mere.
  • Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
  • Operate within the temperature range of -46™ to +65°C (-50° to +150°F)
  • Withstands autoclaving 121°C (250°F)
  • Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Tekniske data
Tip stil Soft Tip
Produkttype Technical Pen
Farve Hvid
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Single-use
Inkluderer Snap cap
Til brug med (applikation) Writes on Glass, Metal, Ceramics, Plastics, Paper etc
Temperaturområde (engelsk). -50°F to +150°F
Temperaturområde (metrisk). -46°C to +65°C
Mængde Each
Bredde (metrisk) linje 1 mm