Få mere at vide
Bel-Art™ Tech kuglepenne
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
- Operate within the temperature range of -46™ to +65°C (-50° to +150°F)
- Withstands autoclaving 121°C (250°F)
- Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Soft Tip |
| Produkttype | Technical Pen |
| Farve | Orange |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Single-use |
| Inkluderer | Snap cap |
| Til brug med (applikation) | Writes on Glass, Metal, Ceramics, Plastics, Paper etc |
| Temperaturområde (engelsk). | -50°F to +150°F |
| Temperaturområde (metrisk). | -46°C to +65°C |
| Mængde | Each |
| Vis mere |