Få mere at vide
Bel-Art™ Tech kuglepenne
Beskrivelse
- Oliebaseret markeringsmaling modstår vask, vejrlig, milde syrer og baser
- Betjenes inden for temperaturområdet på -46™ til +65 °C (-50° til +150 °F)
- Tåler autoklavering 121 °C (250 °F)
- Mærket er cirka 1 mm (0,040 in.) bred
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Blød spids |
| Produkttype | Teknisk pen |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | Snap cap |
| Til brug med (applikation) | Skriver på glas, metal, keramik, plast, papir osv |
| Temperaturområde (engelsk). | -50 °F til +150 °F |
| Temperaturområde (metrisk). | -46 °C til +65 °C |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |