Få mere at vide
Bel-Art™ Tilspidset stikprøveudtager
Artikelnummer. 11326354
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19,31 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11326354 19,31 ml
1 options
Artikelnummer. 11326354 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H378260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1174.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.47 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Punkterer emballage for at hente prøver. Plug sampler er designet til prøveudtagning fra poser eller blokke af ost, fedt, sæbe, ler eller lignende halvfaste stoffer.
  • En glat, tilspidset, rustfri prøvetager til udtagning af en prop af materiale
  • Den skarpe ende af satinfinish-prøvetageren skærer gennem en pose eller kasse
  • Drejning af håndtaget en halv omgang vil skære en prop af materiale 15,2 cm (6 in.) ud lang tilspidsning fra 1,7 cm til 1,3 cm
  • Prøvetager: 191 mm længde med 70 mm T-håndtag
Tekniske data
Produkttype Tilspidset stikprøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Type T-form
Kapacitet (engelsk) 0,65 oz
Kapacitet (metrisk) 19,31 ml
Stil Tilspidset
Slutte Satin
Til brug med (applikation) For at bruge, skub ind i materialet, drej håndtaget en halv omgang og træk det ud, designet til prøveudtagning fra poser eller blokke af ost, fedt, sæbe, ler eller lignende halvfaste stoffer
Diameter (engelsk) Udvendig bund 0,68 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre Top 0,5 tommer
Diameter (metrisk) ydre bund 17.2 mm
Diameter (metrisk) ydre top 12.7 mm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 191 mm