Få mere at vide
Bel-Art™ T-stik
Artikelnummer. p-3273411 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med:
9,5 mm
Til 4,7 mm rør-ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11714935
Brand: Bel-Art™ F196060000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konnektorer har flere modhager pr. arm, der giver ekstra kontakt mellem fittingen og slangen for ekstra gribekraft
  • Sikrer en tæt, sikker forbindelse mellem slangelængder med samme indvendige diameter (ID)
  • Kemikaliebestandigt polypropylen til brug med en bred vifte af væsker eller gasser
  • FDA-grade til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 9,5 mm
Form T
Farve Neutral
Produkttype Rørforbindelse