Få mere at vide
Bel-Art™ T-stik
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med:
9,5 mm
Til 4,7 mm rør-ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Sikrer en tæt, sikker forbindelse mellem slangelængder med samme indvendige diameter (ID)
- Kemikaliebestandigt polypropylen til brug med en bred vifte af væsker eller gasser
- FDA-grade til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 9,5 mm |
| Form | T |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Rørforbindelse |