Få mere at vide
Bel-Art™ T-stik
Artikelnummer. 11704935 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med:
9,5 mm
Til 4,7 mm rør-ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11704935
Brand: Bel-Art™ F196030000
Konnektorer har flere modhager pr. arm, der giver ekstra kontakt mellem fittingen og slangen for ekstra gribekraft
  • Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
  • Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Ordreinfo
DiameterMetricInner
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-grade
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 4.7 mm
Materiale Polypropylene
Samlet længde (metrisk) 38.1 mm
Til brug med Til 4,7 mm rør-ID
Emballagemængde 12 Pack
Bredde (metrisk) 22.2 mm
Form T-shape
Farve White
Produkttype Tubing Connector