Få mere at vide
Bel-Art™ T-stik
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med:
9,5 mm
Til 4,7 mm rør-ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
- Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Ordreinfo
DiameterMetricInner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-grade |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.7 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Samlet længde (metrisk) | 38.1 mm |
| Til brug med | Til 4,7 mm rør-ID |
| Emballagemængde | 12 Pack |
| Bredde (metrisk) | 22.2 mm |
| Form | T-shape |
| Farve | White |
| Vis mere |