Få mere at vide
Bel-Art™ Super Biohazard bortskaffelsesposer
Artikelnummer. 17672085 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
31 x 38 tommer. (79 x 96 cm)
35 x 25 tommer. (35 x 64 cm)
37 x 48 tommer. (94 x 122 cm)
Artikelnummer. 17672085
Brand: Bel-Art™ F131651923
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskytter mod farlige rifter og utætheder. Super Biohazard bortskaffelsesposer har en steriliseringsindikator, der bliver mørkere, når de udsættes for dampsterilisering i 20 minutter.
  • Beskyt mod farlige rifter og utætheder
  • Orange-røde poser har standard biohazard advarselssymbol og forsigtighedsprocedurer på fire sprog: engelsk, fransk, tysk og spansk
  • Ekstra kraftige poser er 2 mil tyk blandet polymer
  • Autoklaverbar til 121 °C (250 °F)
  • Steriliseringsindikatoren bliver mørkere, når den udsættes for dampsterilisering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 L
Lukketype Slips med lynlås
Kapacitet (engelsk) 5,0 gal.
Farve Rød
Dimensioner (L x B) 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 58 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 48 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Standard biohazard advarselssymbol og forsigtighedsprocedurer på fire sprog: engelsk, fransk, tysk og spansk
Til brug med (applikation) Ekstra stærke poser med høj slagkraft og høj temperatur reducerer autoklavetiden
Bredde (engelsk) 19''
Længde (engelsk) 23 tommer
Tykkelse 2 mil
Materiale Polymer
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose