Få mere at vide
Bel-Art™ Super Biohazard bortskaffelsesposer
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
31 x 38 tommer. (79 x 96 cm)
35 x 25 tommer. (35 x 64 cm)
37 x 48 tommer. (94 x 122 cm)
Beskrivelse
- Beskyt mod farlige rifter og utætheder
- Orange-røde poser har standard biohazard advarselssymbol og forsigtighedsprocedurer på fire sprog: engelsk, fransk, tysk og spansk
- Ekstra kraftige poser er 2 mil tyk blandet polymer
- Autoklaverbar til 121 °C (250 °F)
- Steriliseringsindikatoren bliver mørkere, når den udsættes for dampsterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 40 L |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Kapacitet (engelsk) | 10,6 gal. |
| Farve | Rød |
| Dimensioner (L x B) | 35 x 25 tommer. (35 x 64 cm) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 64 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Show More |