Få mere at vide
Bel Art™ Polystyren mikrocentrifugerør isstativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (udstyr):
Til 1,5 ml rør
Til 40mLl rør
Beskrivelse
- Todelt konstruktion: øvre sektion har huller til at holde rør; Nederste bakkesektion rummer vand eller knust is for at afkøle prøver
- Let at rengøre, lysegrå slagfast styren
- Indeholder μ105 400 L mikrocentrifugerør eller andre med 8 mm diameter Dimensioner 8,6L x 4,7W x 2,6 in. H (21,9 x 12,4 x 6,7 cm)
- Stabelbar
- Indeholder 120 1,5 mL mikrocentrifugerør eller andre med 12 mm diameter
- Dimensioner 16L x 5,6W x 2,2 in. H (40,6 x 14,3 x 5,7 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerør isstativ |
| Array | 21 x 5 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå/Hvid |
| Holder | Mikrorør (400μ L) |
| Materiale | Polystyren |
| Stillinger | 105 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |