Få mere at vide
Bel-Art™ Stir and Add™ cuvette Mixer
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
11,4 cm
13 cm
Længde (engelsk):
4,5 tommer
5,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Up and down motion in cell provides complete mixing
- Shaft diameter 3.17 mm (0.125 in.)
- Straight handle
- Used to add enzymes and other materials to solution in spectrophotometer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cell type: 10mm light path; Straight handle |
| Diameter (engelsk) | 0.125 in. |
| Til brug med (applikation) | Used to add enzymes and other materials to solution in spectrophotometer cells, this tool is used when reactions are performed directly into cuvettes, to mix added reagents |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 3.17 mm |
| Længde (metrisk) | 11,4 cm |
| Materiale | Acrylic |
| Mængde | 36/Cs. |
| Form | Cylinder |
| Type | Stirring Paddle |