Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile mini-tænger
Beskrivelse
Disse små, lette tænger er ideelle til prøvetagning af små mængder materiale lige fra fødevarer til lægemidler
- Rammede kæber holder sikkert på våde eller tørre prøver
- En steril tang i ét stykke er lavet af polystyrenplast
- Individuelt pakket, steriliseret ved gammastråling, parti stemplet for nøjagtig partisporing og sendt med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mini Tongs |
| Til brug med (applikation) | Ideel til prøveudtagning af små mængder materiale lige fra fødevarer til lægemidler |
| Længde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Tip stil | Tækket |
| Længde (metrisk) | 11 cm |
| Materiale | Polystyren |