Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Fornuftsdygtig Scoops™ Metal- og røntgendetekterbare skovle
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
- Standard metaldetektion og røntgenudstyr kan detektere scoop-fragmenter så små som 1,6 mm 3
- Støbt med en tilpasset FDA-kvalitet polystyrenharpiksblanding indeholdende spormængder af rustfrit stål Mørkeblå eller sort farve giver en høj kontrast baggrund for bedre at se materiale; Blå farve er i overensstemmelse med industristandarden for metaldetekterbare materialer
- Lange håndtag på 2 og 4 oz. scoops holder hånden længere fra prøven for at reducere kontaminering eller eksponering
- Flad bund på 2 og 4 oz. scoops holder scoop oprejst til brug i en vejende båd: spilder ikke, når den hviler på en flad overflade
- Individuelt pakket ind i polyethylenpose og gamma-steriliseret, —parti stemplet klar til engangsbrug og bortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Metal- og røntgendetekterbar sko |
| Slutte | Imprægneret med rustfrit stål pulver |
| Til brug med (udstyr) | Metaldetektion og røntgenudstyr |
| Vis mere |